Få mere at vide
Bromotrichlormethan, 97%
Artikelnummer. 11479772
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479772 100 g 100g
11489772 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479772 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10824.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198,265 g/mol
Anvendes til bromering af benzyliske positioner under sollys. Anvendes som kædeoverførselsmiddel til radikal polymerisation af methacrylater. Det kan også anvendes som bromeringsreagens af aktive brintforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til bromering af benzyliske positioner under sollys. Anvendes som kædeoverførselsmiddel til radikal polymerisation af methacrylater. Det kan også anvendes som bromeringsreagens af aktive brintforbindelser.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-62-7
Molekylær formel CBrCl3
Molekylvægt (g/mol) 198.265
MDL nummer MFCD00000783
InChI nøgle XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
IUPAC navn brom(trichlor)methan
SMIL C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromotrichloromethane
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 2.015
Kogepunkt 104°C to 105°C
Flammepunkt None
Lugt Chloroform-like
Lineær formel BrCCl3
Brydningsindeks 1.506
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1732543
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 198.28
Procent renhed 97%