Få mere at vide
Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, 97%
Artikelnummer. 11344316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344316 1 g 1g
11358666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19384.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrF6N3P2 | 466.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132705-51-2
Molekylær formel C12H24BrF6N3P2
Molekylvægt (g/mol) 466.187
MDL nummer MFCD00077412
InChI nøgle CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
IUPAC navn brom(tripyrrolidin-1-yl)phosphanium;hexafluorphosphat
SMIL C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Mængde 1 g
Beilstein 7845702
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 466.19
Procent renhed 97%