Få mere at vide
Bromothymol Blå, TRC
Artikelnummer. 30330133
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330133 1 g
1 options
Artikelnummer. 30330133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6993101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol blue
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27 H28 Br2 O5 S
Mængde 1 g
Synonym Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein
InChI formel InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
SMIL CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
IUPAC navn 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 624.38
Formel vægt 622.0024