Få mere at vide
Bromothymol Blue, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue |
| MDL nummer | MFCD00005872 |
| Synonym | Bromothymol blue, 3′,3′′-Dibromothymolsulfonphthalein, BTB, Bromothymol blue |
| Mængde | 25 g |