Få mere at vide
Bromthymol blå sultonform, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15653840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize':
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage missing translation for 'unitSize'
15653840 5 g Glasflaske 5g
15643840 25 g Glasflaske 25g
15633840 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15653840 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 327145G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 DKK
    346.94 DKK / 5g
    Spare 74.06 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Indikator, ACS Reagens, Reag. Ph. Eur.
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
MDL nummer MFCD00005872
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifica
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue Sultone Form
Navn note Reag. Ph. Eur.
Emballage Glasflaske
Egnethed Opfylder løsningens klarhed
Visuel overgangsinterval 5,8 til 7,4
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Farve Violet
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 624,38 g/mol
Grad ACS-reagens
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.