Få mere at vide
Bromthymol blå sultonform, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15643840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15643840 25 g Glasflaske 25g
15653840 5 g Glasflaske 5g
15633840 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15643840 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3271425G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1026.16 DKK / 25g
    Spare 218.84 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indikator, ACS Reagens, Reag. Ph. Eur.
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
MDL nummer MFCD00005872
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue Sultone Form
Navn note Reag. Ph. Eur.
Emballage Glasflaske
Egnethed Opfylder løsningens klarhed
Visuel overgangsinterval 5,8 til 7,4
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Farve Violet
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 624,38 g/mol
Grad ACS-reagens