Få mere at vide
Bromotymol blå opløsning, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue Solution |
| CAS | 76-59-5 |
| Til brug med (applikation) | pH Calibration |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 100 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Flammepunkt | 38 °C (100,4 °F) |
| Molekylær formel | C27H28Br2O5S |
| MDL nummer | MFCD00005872 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bromothymol Blue solution
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol