Få mere at vide
Bromotymol blå opløsning, Solstice
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue Solution |
| CAS | 76-59-5, 78-93-3, 64-17-5 |
| CAS Max % | <10%, ≥50%, ≤100% |
| Tæthed | 0,79 g/cm3 |
| Til brug med (applikation) | Laboratorie |
| Til brug med (udstyr) | PANPEHA indikatorpapir |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 l |
| Løsningstype | Blanding |
| Flammepunkt | 13 °C |
| Vis mere |