Få mere at vide
Bromothymol Blue Sodium Salt, Supelco™
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue Sodium Salt |
| CAS | 34722-90-2 |
| MDL nummer | MFCD00077263 |
| Synonym | Bromothymol blue sodium salt, Bromothymol blue sodium salt |
| Mængde | 10 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 646.36 |
| Grad | Research |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?