Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol blå, natriumsalt, ren, vandopløselig, indikator
Artikelnummer. 10711555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711555 100 g Glasflaske 100g
10487360 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711555 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34722-90-2
Molekylær formel C27H27Br2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 646.37
MDL nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI nøgle NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
PubChem CID 102183223
IUPAC navn natrium;2-brom-4-[(Z)-(3-brom-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolat
SMIL [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue, sodium salt
Merck Index 15, 1455
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 646.35
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Visuel overgangsinterval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Farve Brun/orange til grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver