Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol Blåt natriumsalt
Artikelnummer. 11479026
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479026 10 g 10g
11489026 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479026 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17913.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
Det bruges som en pH-indikator, der er gul ved pH ? 6,0 og blå ved pH ? 7.6. Den finder sin vigtigste anvendelse i lithiumbatterier, tekstiler og antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en pH
-indikator, der er gul ved pH≤ 6,0 og blå ved pH≥ 7.6. Den finder sin vigtigste anvendelse i lithiumbatterier, tekstiler og antagonister.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34722-90-2
Molekylær formel C27H27Br2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 646.37
MDL nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI nøgle NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonym Bromothymol Blue, water soluble
PubChem CID 102183223
IUPAC navn natrium;2-brom-4-[(Z)-(3-brom-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolat
SMIL [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue sodium salt
Smeltepunkt 200°C to 202°C
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 646.38
Mængde 10 g