Få mere at vide
Bromthymol Blåt natriumsalt, 0,04% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11398967
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398967 100 mL 100ml
11400161 500 mL 500ml
11388967 6 x 100 mL 600ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038701.AE
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34722-90-2
Molekylær formel C27H27Br2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 646.37
MDL nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
InChI nøgle NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
PubChem CID 102183223
SMIL [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue sodium salt
Lugt Lugtfri
Farve Blå
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske
IUPAC navn natrium;2-brom-4-[(Z)-(3-brom-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolat
Formel vægt 646.38