Få mere at vide
Bromothymol Blue, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10273370 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10273370 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10273370 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4690/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
C27H28Br2O5S, CAS Number-76-59-5, 5g, Brown to Red, 624.38g/mol, 204 deg.C, 5872, Glass Jar, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 204°C
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
MDL nummer 5872
Molekylvægt (g/mol) 624.38
Formel vægt 624.38g/mol
Grad Pure
Emballage Glass Jar
Farve Brown to Red
Mængde 5 g
Fysisk form Solid