Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromotylmol Blå, ACS-reagens
Artikelnummer. 10422771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422771 25 g Glasflaske 25g
10209980 5 g Glasflaske 5g
10219980 10 g Glasflaske 10g
10658234 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10422771 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 403250250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624,384 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
MDL nummer MFCD00005872
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue
Smeltepunkt 204,0 °C
Navn note Pure
Klarhed Bestå test
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 6,0 (gul) til pH 7,6 (blå)
Merck Index 15, 1455
Farve Brun/Pink til Lilla
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, alkalisk opløsning
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 624.38
Grad ACS-reagens