Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol blå, indikator
Artikelnummer. p-77459 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10397750
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151360250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
MDL nummer MFCD00005872
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue
Smeltepunkt 204.0°C
Merck Index 15, 1455
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Formel vægt 624.38
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g