Få mere at vide
Bromothymol Blue, fri syre, til ACS-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457801 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11457801 25 g
1 options
Artikelnummer. 11457801 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215052425
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue, free acid
Navn note Til ACS-analyse
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Synonym 3', 3''-Dibromothymolsulfone-phthalein
Farve lilla
Mængde 25 g
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Formel vægt 624.4