Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol blå, ACS
Beskrivelse
Bromothymol Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue |
| Smeltepunkt | 200 °C til 202 °C |
| Beilstein | 373934 |
| Merck Index | 14,1445 |
| Farve | Brun til rød |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og vandige opløsninger af alkali; sparsomt opløselig i vandOpløselig i ethanol, ether og alkalier; Let opløselig i vand. |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Formel vægt | 624.39 |
| Grad | ACS |