Få mere at vide
MedChemExpress Bromothymol Blue
Artikelnummer. 16472399
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472399 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472399 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0012
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Bromothymol Blue is a pH indicator.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (160.16 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål HBV
Molekylvægt (g/mol) 624.38 g/mol
CAS 76-59-5