Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol blå
Artikelnummer. 11433348
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11433348
Brand: Thermo Scientific Chemicals A17746.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
Bromothymol Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bromothymol
Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og alkalier. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
MDL nummer MFCD00005872
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue
Smeltepunkt 200°C to 202°C
Beilstein 373934
Merck Index 14,1445
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether and alkalis. Slightly soluble in water.
Formel vægt 624.39
Mængde 250 g