Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol blå
Artikelnummer. 11413348
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413348 10 g 10g
11423348 50 g 50g
11433348 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413348 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17746.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624,384 g/mol
Bromothymol Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bromothymol
Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og alkalier. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
MDL nummer MFCD00005872
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bromthymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromothymol Blue
Smeltepunkt 200 °C til 202 °C
Beilstein 373934
Merck Index 14,1445
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, ether og alkalier. Let opløselig i vand.
Mængde 10 g
Formel vægt 624.39