Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromthymol blå
Beskrivelse
Bromothymol Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Blue er en pH-indikator, der bruges til at måle pH omkring 7 i bassiner og akvarier. Det fungerer i pH-området 6,0 til 7,6 på grund af tilstedeværelsen af en elektrontiltrækkende og donerende grupper som henholdsvis bromatomer og alkylsubstituenter. I laboratoriet bruges det som en biologisk glidefarvning samt bruges i obstetrik til at påvise for tidlig brud på membraner. Yderligere bruges det til observation af fotosyntetiske aktiviteter og en respiratorisk indikator. Ud over dette bruges det til at definere cellevægge eller -kerner under mikroskopet.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether og alkalier. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromothymol Blue |
| Smeltepunkt | 200°C to 202°C |
| Beilstein | 373934 |
| Merck Index | 14,1445 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol,ether and alkalis. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 624.39 |
| Mængde | 50 g |