Få mere at vide
Bromhylmol blå 1 g/l i vandindikatoropløsning, Chem Lab
Artikelnummer. 11983323
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11983323 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11983323 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL06.0205.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    166.42 DKK / 250ml
    Spare 42.58 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Farve Blå
CAS 34722-90-2
Kogepunkt 100 °C
Smeltepunkt 0 °C
Koncentration 1 g/L
Tæthed 1 g/mL
Molekylvægt (g/mol) 646.37
Emballage Polyethylen
pH 6 til 7,6
Mængde 250 ml
Fysisk form Væske