Få mere at vide
Bromosulfalein, TRC
Artikelnummer. 30336332
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30336332 5 g
1 options
Artikelnummer. 30336332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6891005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromosulfalein
CAS 71-67-0
Molekylær formel C20 H8 Br4 O10 S2 . 2 Na
Mængde 5 g
Synonym Benzenesulfonic acid, 3,3'-(4,5,6,7-tetrabromo-3-oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[6-hydroxy-, disodium salt, Phenolphthalein, 4,5,6,7-tetrabromo-3',3''-disulfo-, disodium salt (8CI), BSF, BSF Simes, BSP, BSP (pharmaceutical), BSP sodium, Brom-tetragnost, Bromosulfalein, Bromosulfophthalein, Bromosulphalein, Bromosulphthalein, Bromotaleina, Bromsulfalein, Bromsulfan, Bromsulfophthalein, Bromsulfthalein, Bromsulphalein, Bromsulphthalein, Bromthalein, CBSP, Disodium bromosulfophthalein, Hepartest, Hepatestabrome, Hepatosulfalein, Phenoltetrabromophthaleinsulfonate, Sodium bromosulfalein, Sodium bromosulfophthalein, Sodium bromsulphalein, Sodium bromsulphthalein, Sodium phenol tetrabromophthalein, Sodium sulfobromophthalein, Sodium sulphobromophthalein, Sulfobromophthalein, Sulfobromophthalein sodium, Sulfobromphthalein, Sulphobromophthalein, Sulphobromophthalein sodium, Tetrabromosulfophthalein, Tetrabromsulfthalein
InChI formel InChI=1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1S(=O)(=O)[O-])C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; 2-hydroxy-5-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-hydroxy-3-sulfonatophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 838
Formel vægt 833.6088