Få mere at vide
Bromosuccinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromosuccinic Acid |
| CAS | 923-06-8 |
| Molekylær formel | C4H5BrO4 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Bromobutanedioic Acid, Bromobutanedioic Acid, 2-Bromosuccinic Acid, DL-Bromosuccinic Acid, Monobromosuccinic Acid, NSC 227872, (±)-Bromosuccinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CC(Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-bromobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.98 |
| Formel vægt | 195.9371 |