Få mere at vide
Bromosuccinic acid, 96%
Artikelnummer. 11469857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469857 5 g 5g
11479857 25 g 25g
11489857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22829.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 923-06-8 | C4H5BrO4 | 196.98 g/mol
Bromravsyre er en vigtig forløber i mange kemikalier, der anvendes inden for fødevarer, kemiske og farmaceutiske områder. Det bruges også som et reagens til fremstilling af L-Hydrazinravsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bromravsyre er en vigtig forløber i mange kemikalier, der anvendes inden for fødevarer, kemiske og farmaceutiske områder. Det bruges også som et reagens til fremstilling af L-Hydrazinravsyre.
Opløselighed
Uopløselig i ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 923-06-8
Molekylær formel C4H5BrO4
Molekylvægt (g/mol) 196.98
MDL nummer MFCD00004213
InChI nøgle QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym bromosuccinic acid, 2-bromosuccinic acid, monobromosuccinic acid, butanedioic acid, bromo, +--bromosuccinic acid, dl-bromosuccinic acid, rs-bromosuccinic acid, succinic acid, bromo, bromobutanedioic acid
PubChem CID 73557
ChEBI CHEBI:73712
IUPAC navn 2-brombutandisyre
SMIL OC(=O)CC(Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromosuccinic acid
Smeltepunkt 164°C to 166°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1723556
Merck Index 14,1437
Opløselighedsinformation Insoluble in ether.
Formel vægt 196.99
Procent renhed 96%