Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bromosporine
Beskrivelse
Broad spectrum bromodomain inhibitor. Accelerates FRAP recovery of BRD4 and CREBBP in cells at a concentration of 1 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromosporine |
| CAS | 1619994-69-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C17H20N6O4S |
| Formel vægt | 404.44 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.445 |