Få mere at vide
Bromopyruvic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromopyruvic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7) |
| Formel vægt | 165.9266 |