Få mere at vide
Brompyruvinsyre, TRC
Artikelnummer. 17992585
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992585 1 g
30133351 5 g
30133941 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6869301G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-59-3
Molekylær formel C3H3BrO3
Molekylvægt (g/mol) 166.96
Synonym 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid, 3-Bromopyruvate, 3-Bromopyruvic Acid, NSC 11731, NSC 62343, β-Bromopyruvic Acid;
IUPAC navn 3-bromo-2-oxopropansyre
SMIL C(C(=O)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopyruvic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Formel vægt 165.9266