Få mere at vide
Bromopyramine Hydrochloride (N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride), LoGiCal
Beskrivelse
Bromopyramine Hydrochloride (N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromopyramine Hydrochloride |
| CAS | 1089707-20-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromopyramine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 Br N3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-bromophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), Bromopyramine Hydrochloride, N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H20BrN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10 H,11-13H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Br)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | N'-[(4-bromophenyl)methyl]-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Vis mere |