missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromopropylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromopropylate |
| CAS | 18181-80-1 |
| Molekylær formel | C17 H16 Br2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzilic acid, 4,4'-dibromo-, isopropyl ester (8CI), Acarol, Akpin, Akpinol, Bromopropylate, Folbex VA, GS 19851, Geigy 19851, Isopropyl 4,4'-dibromobenzilate, Isopropyl bis(4-bromophenyl)glycolate, Isopropyl dibromobenzilate, Nanocron, Neoron, Neoron (pesticide), Phenisobromolate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.12 |
| Formel vægt | 425.9466 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?