Få mere at vide
Bromopropylate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326454
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326454 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30326454 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10762000100MG
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromopropylate
CAS 18181-80-1
Analyt- eller komponentnavne Bromopropylate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H16 Br2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bromopropylate
InChI formel InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC navn propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate
Molekylvægt (g/mol) 428.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 425.9466 g/mol
Vis mere Vis mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.