missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromopropylate 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30314189
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30314189 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30314189 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10762000AC1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bromopropylate
CAS 18181-80-1
Analyt- eller komponentnavne Bromopropylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 Br2 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bromopropylate
InChI formel InChI=1S/C17H16Br2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Br)cc1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC navn propan-2-yl 2,2-bis(4-bromophenyl)-2-hydroxyacetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 428.12
Mængde 1 ml
Formel vægt 425.9466 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.