missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromopolystyrene, ca 1.0-2.0 mmol/g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromopolystyrene |
| Synonym | 1-bromo-4-sec-butyl benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl benzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl, 1-bromo-4-butan-2-yl benzene, benzene,1-bromo-4-1-methylpropyl |
| Mængde | 25 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | ≈1.0 to 2.0mmol/g |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?