missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bromophos-ethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromophos-ethyl |
| CAS | 4824-78-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H12 Br Cl2 O3 P S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Bromophos A, Bromophos-ethyl, Ethyl bromophos, Filariol, Filariol 60, Nexagan, Nexagan G, O,O-Diethyl O-(2,5-dichloro-4-bromophenyl) thiophosphate, O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O,O-diethyl phosphorothioate, OMS 659 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl |
| IUPAC navn | (4-bromo-2,5-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.05 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?