Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Bromophos-ethyl | 4824-78-6 | 1000μg/mL |
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromophos-ethyl |
| Emballage | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 4824-78-6 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Molekylær formel | C10H12BrCl2O3PS |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)OC1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl |
| IUPAC navn | (4-bromo-2,5-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P&T |
| Vis mere |
Product intended for laboratory use only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.