Få mere at vide
Bromophos-ethyl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16380398 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16380398 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16380398 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S565
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Bromophos-ethyl4824-78-61000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophos-ethyl
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 4824-78-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylær formel C10H12BrCl2O3PS
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOP(=S)(OCC)OC1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
IUPAC navn (4-bromo-2,5-dichlorophenoxy)-diethoxy-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 394.041
PubChem CID 20965
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:82105
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only