Få mere at vide
Bromophenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12347133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
12347133 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 12347133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/4660/43
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 2800-80-8
Molekylær formel C19H12Br2O5S
MDL nummer 23014
Formel vægt 512.19g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
Mængde 1 g
Fysisk form Powder