Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol rød, ren
Artikelnummer. 10359310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10359310 25 g 25g
10043660 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359310 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 304550250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2800-80-8
Molekylær formel C19H12Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 512.168
MDL nummer MFCD00023014
InChI nøgle OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 76047
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Red
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 512.19
Tab ved tørring 5% max. (110°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
Farve Brun til Brun/Rød
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver