Få mere at vide
Bromophenol Blue (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30341416
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30341416 10 g
1 options
Artikelnummer. 30341416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68748810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol blue
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19 H10 Br4 O5 S
Mængde 10 g
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest
InChI formel InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
SMIL Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1λ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 669.96
Formel vægt 665.6982