Få mere at vide
Bromophenol Blue, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromophenol Blue |
| Smeltepunkt | 270°C to 273°C (Decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00005875 |
| Synonym | Bromophenol blue, 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB, Bromophenol blue |
| Mængde | 5 g |