Få mere at vide
Bromophenol Blue, Supelco™
Artikelnummer. 15825100
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15825100 5 g
15807650 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15825100 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1081220005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Indicator ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-39-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 669.96
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Smeltepunkt 270°C to 273°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00005875
Synonym Bromophenol blue, 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein, BPB, Bromophenol blue
Mængde 5 g