Få mere at vide
Bromophenol blue sultone Form, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11308729 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11308729 5 g
11318729 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308729 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210113005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 76-59-5
Molekylær formel C27H28Br2O5S
Molekylvægt (g/mol) 624.384
InChI nøgle NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromothymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
IUPAC navn 2-brom-4-[3-(3-brom-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bromophenol blue sultone form
Formel vægt 624.43
Grad ACS-reagens
Farve lilla
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver