Få mere at vide
Bromophenol Blue, Sulfoneform, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11378719 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11378719 50 g
11358719 5 g
11368719 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378719 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210112350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Molekylvægt (g/mol) 669.96
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
Mængde 50 g
Formel vægt 670