Få mere at vide
Bromophenol Blue Solution til PANPEHA indikatorpapir, Solstice™
Artikelnummer. 17234546
Skift visning
Mængde:
2,5 l
Artikelnummer. Mængde
17234546 2,5 l
1 options
Artikelnummer. 17234546 Leverandør Fluka Leverandørnr. 310682.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12485.00 DKK
    11070.38 DKK / 2.5 L
    Spare 1414.62 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol blue sol
Smeltepunkt -115 °C (De fysiske data er hovedkomponentens)
Kogepunkt 78 °C til 79 °C (1013 hPa) (De fysiske data er de for hovedkomponenten)
CAS 115-39-9, 64-17-5, 78-93-3
FN nummer UN1170
Farve Blå
Mængde 2,5 l