Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenolblåt, natriumsalt, rent, vandopløseligt, indikator
Artikelnummer. 10380904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10380904 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10380904 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151350050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-28-9 | C19H9Br4NaO5S | 691.942 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue, sodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Pure
CAS 62625-28-9
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
MDL nummer MFCD00013793
Beilstein 19, I, 649
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
InChI nøgle TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formel vægt 691.94
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g