Få mere at vide
Bromphenol blå, natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11481612 10 g
11432802 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04805732
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bromophenol Blue, Sodium Salt er et sporingsfarvestof.
  • Bromophenol blue migrates at approximately the same rate as 300-500bp DNA in agarose gel and at the buffer front in protein polyacrylamide gels.
  • It is a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems, as well as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) gel electrophoresis.
Kemiske identifikatorer
ChEBI CHEBI:59424
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Molekylær formel C19H10Br4O5S
Mængde 10 g
InChI nøgle UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[3-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.