Få mere at vide
Bromophenol Blue, Sodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432802 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11432802 5 g
11481612 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432802 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215250605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bromophenol Blue, Sodium Salt is a tracking dye.
  • Bromophenol blue migrates at approximately the same rate as 300-500bp DNA in agarose gel and at the buffer front in protein polyacrylamide gels.
  • It is a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems, as well as a tracking dye in DNA, RNA (agarose) and protein (polyacrylamide) gel electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Synonym 3',3”,5',5”-tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt, 3', 3”, 5'
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol blue, sodium salt
Navn note For ACS analysis
CAS 62625-28-9
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
InChI nøgle TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formel vægt 692
Farve Grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.