Få mere at vide
Bromphenol blå natriumsaltindikator, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673850 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15673850 50 g Glasflaske 50g
15663850 1 g Glass Bottle 1g
15653850 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15673850 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3276850G
Request Bulk or Custom Format
Indikator
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34725-61-6
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
MDL nummer MFCD00013793
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue Sodium Salt
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 6995701
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 691.94g/mol
Emballage Glasflaske
Farve Blå
pH 4.6
Mængde 50 g
Fysisk form Pulver