Få mere at vide
Bromphenol blåt natriumsalt, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10497573
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10497573 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10497573 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP11425
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Bromophenol Blue Sodium Salt er almindeligt anvendt som et sporingsfarvestof i elektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue Sodium Salt
Smeltepunkt 300°C
CAS 34725-61-6
Klarhed Pass Test
Ekstinktionskoefficient 800g(-1) cm(-1) min.
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
Synonym 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt
Identifikation Pass Test
InChI nøgle KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 691.94
PubChem CID 3791690
Lambda Max 585 to 595nm
Formel vægt 691.94
Tab ved tørring Run and Report %
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval Pass Test
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver