Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blåt natriumsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. p-3756473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10045593
Brand: Thermo Scientific Chemicals 403160050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indikator
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34725-61-6
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 691.94
MDL nummer MFCD00013793
InChI nøgle KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
IUPAC navn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue, sodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Pure
Beilstein 19, I, 649
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Formel vægt 691.94
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g