Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol blåt natriumsalt, ACS-reagens
Artikelnummer. 10045593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10045593 5 g 5g
10015940 10 g 10g
10732475 50 g 50g
10701555 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10045593 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 403160050
Request Bulk or Custom Format
Indikator
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34725-61-6
Molekylær formel C19H9Br4NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 691.94
MDL nummer MFCD00013793
InChI nøgle KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Synonym 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
IUPAC navn natrium;2-[(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibrom-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]benzensulfonat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue, sodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
Navn note Pure
Beilstein 19, I, 649
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Formel vægt 691.94
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g