Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bromphenol Blåt natriumsalt, ACS
Artikelnummer. 11332888
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332888 5 g 5g
11322888 25 g 25g
15491267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332888 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 032639.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34725-61-6
Bromphenolblåt natriumsalt bruges som sporingsfarve til protein- og nukleinsyreelektroforese i polyacrylamidgeler. Det bruges også til fremstilling af proteinprøver til western blotting-analyse. Det finder anvendelse i farvning af histoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34725-61-6
MDL nummer MFCD00013793
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromophenol Blue sodium salt
Smeltepunkt >300°C
Merck Index 14,1444
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 691.96
Grad ACS
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk